Merck
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CCc1c(O)ncnc1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)