Merck
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35Cl4Cr2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
545.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
PubChem Substance ID:
concentration
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
bp
~82 °C
mp
−35 °C
density
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Legal Information
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)