Merck
420255
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-galactopyranosylamine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H45NO9
Número de CAS:
Peso molecular:
515.64
Beilstein/REAXYS Number:
4611297
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]20/D +10.4°, c = 2 in chloroform
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13,27H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
IPRZVEFFDTWBGV-DISONHOPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)