Merck
420085
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
99% (sum of enantiomers)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
3201296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99% (sum of enantiomers)
actividad óptica
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
mp
114-117 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Clave InChI
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)