Merck
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) butylated, solution
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
liquid
mol peso
average Mn ~1,250
concentración
95 wt. % in 1-butanol
índice de refracción
n20/D 1.49
densidad
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
Clave InChI
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cross-linking agent.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)