Merck
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
Clave InChI
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
Aplicación
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)