415758
5′-Chloro-2′-hydroxy-4′-methylacetophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
70-73 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-9(12)7(6(2)11)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
Clave InChI
HDUSGGZSLVCDKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?