Merck
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
MgMoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
99%
form
powder
density
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)