Merck
414409
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
97%
Sinónimos:
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
251.16
Beilstein/REAXYS Number:
1767535
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)