Merck
413313
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
Sinónimos:
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C65H62N2O14
Número de CAS:
Peso molecular:
1095.19
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
mp
90 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)