Merck
413267
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) octanoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
Número de CAS:
Peso molecular:
301.46
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)