Merck
413127
Sigma-Aldrich
Ditetradecyl 3,3′-thiodipropionate
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
570.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Application
Antioxidant
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)