Merck
413011
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Yttrium triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
YI3
Número de CAS:
Peso molecular:
469.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
flakes
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: yttrium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation.[1] Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.[2]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oeckler, O. et al.
Journal of the American Chemical Society, 38, 1767-1767 (1998)
Baney, R.H. et al.
Chemistry of Materials, 4, 984-984 (1992)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.