Merck
412007
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxyphenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OCH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
158.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
41-44 °C (lit.)
densidad
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C E Milliken et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 385-392 (2004-01-09)
The synthesis and degradation of anthropogenic and natural organohalides are the basis of a global halogen cycle. Chlorinated hydroquinone metabolites (CHMs) synthesized by basidiomycete fungi and present in wetland and forest soil are constituents of that cycle. Anaerobic dehalogenating bacteria