Merck
411965
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl acetate
99%
Sinónimos:
4-Acetoxybiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)