411833
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CONHC6H4)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
230-231 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)