Merck
410853
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-3-(trifluoromethyl)styrene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
75-77 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)