410691
tert-Butyl(dibromomethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
60 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
InChI key
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)