Merck
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamine,mixture of isomers
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
cadena SMILES
COC1OC(CN)(OC)C=C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)