Merck
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H26FeN10
Número de CAS:
Peso molecular:
726.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 95%
λmax
655 nm
SMILES string
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)