Merck
40875
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Benzylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol polymer-bound
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
Sinónimos:
(4R,5R)-2,α,α,α′,α′-Pentaphenyl-dioxolane-4,5-dimethanol polymer-bound, (R,R)-Taddol (phenyl) polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Extensión del etiquetado
~0.4 mmol/g loading
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
The supported chiral titanate complex is employed as asymmetric catalyst in a batch reactor for enantioselective additions of alkyl groups to aldehydes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P.J. Comina et al.
Organic Process Research & Development, 2, 18-18 (1998)