408697
(R)-(−)-2-Heptanol
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
optical activity
[α]20/D −9.5°, neat
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
74-75 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
CETWDUZRCINIHU-SSDOTTSWSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?