Merck
408301
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acrylate
98%
Sinónimos:
Ethylene glycol monoethyl ether acrylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Beilstein:
1756600
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
contiene
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCOC(=O)C=C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)