Merck
408077
Sigma-Aldrich
(Cumene)cyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8F6FeP
Número de CAS:
Peso molecular:
377.02
EC Number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
85-87 °C (lit.)