407798
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
About This Item
Quality Level
assay
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI key
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?