Merck
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Beilstein/REAXYS Number:
6954914
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
SMILES string
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI key
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)