405221
Methyl 3-acetoxy-2-methylenebutyrate
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
65-69 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)C(C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-5(8(10)11-4)6(2)12-7(3)9/h6H,1H2,2-4H3
InChI key
RECQPQVWZPJQJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)