Productos recomendados
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
95%
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?