Merck
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥99.0% (T)
impurities
~5% water
mp
182-187 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)