Merck
403695
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
2Nd2O3 · 5TiO2
Peso molecular:
1072.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
Clave InChI
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)