Merck
403253
Sigma-Aldrich
Zirconium-nickel alloy
powder, −325 mesh
Sinónimos:
Ni5Zr2
About This Item
Fórmula lineal:
Ni5Zr2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
composición
Ni, 70%
Zr, 30%
tamaño de partícula
−325 mesh
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)