Merck
403121
Sigma-Aldrich
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 12 mol %
Sinónimos:
PHBV
About This Item
Fórmula lineal:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
12 mol% is approximately 14 wt%
actividad óptica
[α]20/D +11.8°, c = 0.1 in chloroform
composición
PHV content, 12 mol %
cadena SMILES
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) is a biocompatible and biodegradable polymer which is produced naturally by a number of microorganisms.
Aplicación
PHBV based foam matrix may be used to produce tissue engineered bone. It was used as a standard for calibration in another study which focused on the effect of fatty acids on PHA producing microorganism communities.
Características y beneficios
Biodegradable polymer
Nota de preparación
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile fatty acids influence on the structure of microbial communities producing PHAs.
Ciesielski S and Przybylek G
Brazilian Journal of Microbiology, 45(2), 395-402 (2014)
Poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) based tissue engineering matrices.
Kose G T, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 14(2), 121-126 (2003)