40280
Ácido nítrico
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920), ≥69%
Sinónimos:
Nital
About This Item
Productos recomendados
grade
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920)
assay
≥69%
CofA
specification on request
color
colorless
density
1.400 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?