Merck
402680
Sigma-Aldrich
Chromium carbide
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
Cr3C2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
tamaño de partícula
−325 mesh
densidad
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
Clave InChI
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)