Merck
402435
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H6BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
nitrile
cadena SMILES
Nc1nc2Oc3ccc(Br)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6BrN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
Clave InChI
UFLWUJOAQJLVMJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is an halogenated heterocycle.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tyler S Beyett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(20), 5443-5461 (2018-10-03)
The non-canonical IκB kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase ε (IKKε) play a key role in insulin-independent pathways that promote energy storage and block adaptive energy expenditure during obesity. Utilizing docking calculations and the