Merck
402230
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,7-dimethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
267.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
mp
185-189 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc2C(=O)c3cc(C)ccc3Oc2nc1C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-8-4-5-14-12(6-8)15(19)13-7-11(10(3)18)9(2)17-16(13)20-14/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
XUDCPGKZAWCMIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)