Merck
402109
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
98%
Sinónimos:
2-Amino-6-bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)