Merck
402095
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-formyl-6,7-dimethylchromone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2OC(N)=C(C=O)C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-6-3-8-10(4-7(6)2)16-12(13)9(5-14)11(8)15/h3-5H,13H2,1-2H3
InChI key
VHPOBVWIUYMENY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)