Merck
401153
Sigma-Aldrich
Antimony(III) bromide
99.99%
Sinónimos:
Antimony tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
SbBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
361.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
assay
99.99%
density
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Sb](Br)Br