Merck
401145
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) iodide
Sinónimos:
Arsenic triiodide, Arsenous iodide, Triiodoarsine
About This Item
Fórmula lineal:
AsI3
Número de CAS:
Peso molecular:
455.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: arsenic
reagent type: catalyst
densidad
4.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[As](I)I
InChI
1S/AsI3/c2-1(3)4
Clave InChI
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)