Merck
401013
Sigma-Aldrich
Chromium(II) selenide
About This Item
Fórmula lineal:
CrSe
Número de CAS:
Peso molecular:
130.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[Cr]=[Se]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)