Merck
400769
Sigma-Aldrich
Molybdenum(III) bromide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
MoBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
335.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
98%
SMILES string
Br[Mo](Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)