400653
Sodium niobate
−100 mesh, 99.9%
Sinónimos:
Niobium sodium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
NaNbO3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: niobium
tamaño de partícula
−100 mesh
cadena SMILES
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
Clave InChI
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent / Reactant for preparation of:
- Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
- Niobium sodium strontium oxides
- Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
- Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
- Niobium sodium selenide/sulfide
- Bismuth niobium sodium oxides
- Tin niobates
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?