Merck
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
293.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)