40000
trans-1,4-Dimethylcyclohexane
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
trans-Hexahydro-p-xylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421
bp
117-119 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
Clave InChI
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)