399949
Vanadium(V) oxyfluoride
99%
Sinónimos:
Vanadium(V) oxytrifluoride, Vanadyl trifluoride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
solubility
H2O: insoluble(lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
F[V](F)(F)=O
InChI
1S/3FH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
Inchi Key
FXGIDXZUDLFPLD-UHFFFAOYSA-K
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?