Merck
399868
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Sinónimos:
Hafnium tetrafluoride
About This Item
Fórmula lineal:
HfF4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Formulario
powder
impurezas
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis (excluding Zr content)
cadena SMILES
F[Hf](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
QHEDSQMUHIMDOL-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)