Merck
39978
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-cyclovaline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
8717513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
Clave InChI
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)