399507
Niobium diboride
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
NbB2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
tamaño de partícula
−325 mesh
densidad
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
Clave InChI
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)