Merck
399493
Sigma-Aldrich
Niobium silicide
−325 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
NbSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
form
powder
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)